Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Syringes
Ideal for despensing both liquids and gases
Marke: Hamilton™ CAL82520
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibriert
- Zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN) oder Luer-Lock aus PTFE (TLL)
- Gauge 22 mit Spitze, Typ 2 (Modell 1001) und Nadel separat erhältlich (Modell 1025)
- Sterilisierbar mit Gas
- Präzisionsgefertigte Polymer-Kolbenspitze aus PTFE für eine leckagefreie Abdichtung
- Durch den gasdichten Anschluss kann die Spitze das Innere des Spritzenkörpers von Probenrückständen reinigen
- Reduziert die Abscheidung von Molekülen in der Spritze, wenn die Proben gelöste oder suspendierte Moleküle aufweisen
- Verfügbare Volumen: 1 ml und 25 ml
- 51-mm-Nadeln, sofern nicht anders angegeben
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
0.907 Zoll | |
23 mm | |
Ideal zum Dosieren von Flüssigkeiten und Gasen | |
Gasdichte Spritze | |
122 °F | |
50 °F | |
10 °C | |
25 mL |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
1,07 in. | |
27.1 mm | |
Kalibrierungszertifikat rückführbar nach NIST | |
100 psi | |
50 °C | |
1025 | |
Je | |
Luer-Lock |