Learn More
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Syringes
Ideal for despensing both liquids and gases
Marke: Hamilton™ CAL81317
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibriert
- Zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN) oder Luer-Lock aus PTFE (TLL)
- Gauge 22 mit Spitze, Typ 2 (Modell 1001) und Nadel separat erhältlich (Modell 1025)
- Sterilisierbar mit Gas
- Präzisionsgefertigte Polymer-Kolbenspitze aus PTFE für eine leckagefreie Abdichtung
- Durch den gasdichten Anschluss kann die Spitze das Innere des Spritzenkörpers von Probenrückständen reinigen
- Reduziert die Abscheidung von Molekülen in der Spritze, wenn die Proben gelöste oder suspendierte Moleküle aufweisen
- Verfügbare Volumen: 1 ml und 25 ml
- 51-mm-Nadeln, sofern nicht anders angegeben
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
22 G | |
0,016 in. | |
0,028 in. | |
4.61 mm | |
0.72 mm | |
Kalibrierungszertifikat rückführbar nach NIST | |
Gasdichte Spritze | |
122 °F | |
50 °F | |
2 | |
Je | |
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben) | |
0.181 Zoll | |
0.41 mm | |
0.35 Zoll | |
9.02 mm | |
Ideal zum Dosieren von Flüssigkeiten und Gasen | |
2 in. | |
200 psi | |
50 °C | |
1001 | |
10 °C | |
1 mL | |
Zementierter Luer-Konus |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 1000 Series Gastight™ Syringes > Model: 1001; Luer Tip Cemented Needle (LTN); 100 psig; 1mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur