Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H500)
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
112.55 € - 259.41 €
Spezifikation
Produkttyp | Sterilization Wrap |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Zertifizierung/Konformität | Meets NFPA Class 1 |
Farbe | Blue |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.) |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30274671
|
O&M
68124 |
60 x 60 cm (24 x 24 in.) |
114.22 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274780
|
O&M
68130 |
76 x 76 cm (30 x 30 in.) |
233.33 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274700
|
O&M
68136 |
91 x 91 cm (36 x 36 in.) |
259.41 €
150 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274696
|
O&M
68145 |
114 x 114 cm (45 x 45 in.) |
218.24 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274675
|
O&M
68148 |
121 x 121 cm (48 x 48 in.) |
112.55 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274688
|
O&M
68154 |
137 x 137 cm (54 x 54 in.) |
119.22 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274740
|
O&M
68172 |
137 x 182 cm (54 x 72 in.) |
149.90 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274751
|
O&M
68190 |
137 x 228 cm (54 x 90 in.) |
136.57 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
- POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
- Pre-vacuum steam sterilant penetration
- Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
- Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
- Instructions for Use that meet FDA guidelines
- Class 1 flammability rating
- Low linting
- Made in the USA
Spezifikation
Sterilization Wrap | |
Meets NFPA Class 1 | |
Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.) | |
Non-sterile |
Autoclavable | |
Blue | |
SMS Fabric (H500) | |
Yes |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H500)