Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H200)
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
120.59 € - 227.59 €
Spezifikation
Produkttyp | Sterilization Wrap |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Zertifizierung/Konformität | Meets NFPA Class 1 |
Farbe | Blue |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Linen towels, packs and gowns, light basin sets and single instruments (3 to 6 lb.) |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30274773
|
O&M
68018 |
45 x 45 cm (18 x 18 in.) |
165.49 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274723
|
O&M
68024 |
60 x 60 cm (24 x 24 in.) |
192.06 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274690
|
O&M
68030 |
76 x 76 cm (30 x 30 in.) |
165.47 €
300 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274707
|
O&M
68036 |
91 x 91 cm (36 x 36 in.) |
227.59 €
300 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274658
|
O&M
68040 |
101 x 101 cm (40 x 40 in.) |
219.12 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274670
|
O&M
68048 |
121 x 121 cm (48 x 48 in.) |
120.59 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274659
|
O&M
68054 |
137 x 137 cm (54 x 54 in.) |
140.69 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274754
|
O&M
68072 |
137 x 182 cm (54 x 72 in.) |
205.18 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
- POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
- Pre-vacuum steam sterilant penetration
- Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
- Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
- Instructions for Use that meet FDA guidelines
- Class 1 flammability rating
- Low linting
- Made in the USA
Spezifikation
Sterilization Wrap | |
Meets NFPA Class 1 | |
Linen towels, packs and gowns, light basin sets and single instruments (3 to 6 lb.) | |
Non-sterile |
Autoclavable | |
Blue | |
SMS Fabric (H200) | |
Yes |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H200)