Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H500)
Alle ansehen Halyard Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
45 x 45 cm (18 x 18 in.)
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Packungsgröße:
120 Stück
24 Stück
288 Stück
48 Stück
72 Stück
Beschreibung
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | Meets NFPA Class 1 |
| Farbe | Blue |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.) |
| Material | SMS Fabric (H500) |
| Sterilität | Non-sterile |
| Latexfrei | Yes |
| Abmessungen (L x B) | 137 x 182 cm (54 x 72 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 54 in. |
| Länge (metrisch) | 137 cm |
| Mehr anzeigen |