Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)
Dieser Komplett-Cocktail aus Protease- und Phosphatase-Inhibitoren verhindert die Proteindegradation und stabilisiert die Phosphorylierung.
Marke: Thermo Scientific™ 78442
303.80 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00240kg
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Halt Protease und Phosphatase Inhibitor Cocktail bietet eine praktische All-in-One-Lösung für den umfassenden Schutz der Probe.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Dieser Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail mit breitem Spektrum wurde speziell dafür optimiert, Proteine während der Extraktions- und Reinigungsvorgänge vor Zersetzung zu schützen. Er enthält Inhibitoren gegen die wichtigsten Protease- und Phosphatase-Klassen und wirkt gezielt gegen Aminopeptidasen, Cystein- und Serin-Proteasen sowie gegen Serin/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen. Die 100X-Cocktails, die in regulären und EDTA-freien Formulierungen und in verschiedenen Packungsformaten erhältlich sind, sind kühlschrankstabile Flüssigkeiten, die für nahezu jede Probe oder jeden Versuchsmaßstab sehr einfach zu verwenden sind.Besondere Merkmale:
Umfassender Schutz: Der Komplett-Cocktail enthält sowohl Protease- als auch Phosphatase-Inhibitoren
Mehrere Packungsgrößen: Zur Auswahl stehen vier praktische Packungsgrößen, die nahezu jedes Volumen abdecken
Anwenderfreundlich: Die flüssige 100X-Formulierung ist wesentlich einfacher und effektiver zu verwenden als einzelne Inhibitoren und andere Formate
Problemlose Lagerung: Im Gegensatz zu Cocktails auf DMSO-Basis gestattet die wasserbasierte Zusammensetzung die Aufbewahrung im Kühlraum ohne Gefrieren
Gute Kompatibilität: Kompatibel mit Massenspektrometrie (MS), da kein AEBSF enthalten ist, das Verschiebungen der Peaks verursachen könnte
Validierte Qualität: Vollständig kompatibel mit Thermo Scientific Pierce™ Zell-Lysepuffern
Enthält:
Formulierungen mit oder ohne zusätzliche EDTA-Ampulle für die Metalloprotease-Inhibition, wobei jeweils vier Packungsgrößen zur Auswahl stehen.
Spezifikation
Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern | |
Halt™ | |
Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor | |
24 x 100 μl |
Inhibitorcocktail | |
Flüssig | |
Lysepuffer | |
Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor |
Sicherheit und Handhabung
- HAlt protease
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: trisodium orthovanadate, sodium fluoride
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.