Learn More
Halogenlampe 6 V, 20 W
Artikelnummer. 12974311
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mikroskope: FB69052 oder FB69053
Artikelnummer. 12974311
Marke: Medline Scientific 2260.6425
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Glühlampe mit Max Bino II zusammengesetzten Mikroskopen. Die Fisherbrand™ Halogenlampen sind für den täglichen Gebrauch ergonomisch gestaltet.
  • Halogenleuchte, 6 V
  • Für Mikroskope: FB69052 oder FB69053
Spezifikation
Typ Halogenlampe
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope: FB69052 oder FB69053
Spannung 6 V
Wirkleistung 20 w