Learn More
Motic™ Halogenlampe, 12 V/100 W, AE31E/BA410E
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mikroskope AE31E/BA410E
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit AE31E/BA410E-Mikroskopen
- Erzeugt Licht mit einer höheren effektiven Farbtemperatur und einer höheren Energieeffizienz.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Halogenlampe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope AE31E/BA410E |
| Spannung | 12 V |
| Wirkleistung | 100 W |