Learn More
CleanSpace™ HALO Power System
Batteriebetriebenes, luftreinigendes Überdruck-Atemschutzgerät mit IP-Schutzart 66. Geeignet für Gesundheitswesen, Labor, Pharmazie und Notfalleinsätze. Schutz bei Anwendungen mit Partikelkontaminationen und Biogefahren sowie bei Schwerwasser- und Dekontaminationsverfahren.
Marke: CleanSpace™ CS3000
627.14 EUR gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24093" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- IP-Schutzart 66 – gegen Eindringen von Staub und Flüssigkeiten
- Geeignet für Dekontaminationsverfahren
- Geringes Gewicht (350 g), kompakt und bequem
- Lange Betriebsdauer: bis zu 9 Stunden und schnelles Aufladen des Akkus: < 2 Stunden
- AirSensit™ System für Maskendruckregelung und atemgerechten Luftstrom
- Ein-Tasten-System sowie Standby- und Auto-Start/Stopp-Modus für schnelles An- und Ablegen
- Anwenderfreundliche Haltebänder
- Erkennung von blockierten Filtern mit Höhenausgleich
- Einfache und genaue Durchflussprüfung
Spezifikation
PAPR-Baugruppe, ohne Kopfteil | |
CS3000. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Splash Sale
Jump in and save today with our Splash Sale.Aktionscode: 24094Gültig bis zum: 2025-03-15
Neues Angebot Shop Now -
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24094, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24094Gültig bis zum: 2025-03-15
Maske separat erhältlich