Learn More
Erlab™ Eigenständiger Luftreiniger Halo 25
Artikelnummer. p-200009452
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17941692
Marke: Erlab™ AP021//1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses eigenständige Halo 25-Luftfiltersystem mit angeschlossener Luftreinigungsstation fängt luftgetragene Laborschadstoffe an der Quelle ein und fängt sie dauerhaft in hocheffizienten Filtern ein. Als eigenständiges System, das vollständig vom Lüftungssystem des Gebäudes getrennt ist, lässt sich unsere Luftreinigungsstation sehr einfach in jedem Raum installieren.
  • Sicherheitsstandard: Filterleistung getestet gemäß der Norm AFNOR NF X 15-211:2009: Frankreich – EN 1822: 1998 (HEPA H14-Filter) – EN61010 – RoHS-Richtlinie
  • CE Kennzeichnung
  • Abmessungen (mm): Innen: B 565 x L min-max min 590 mm – max. 664 mm x H 350 – Außen: B 615,20 mm x L: 615,20 mm x H 350 mm
  • Luftstrom: Molekularfiltration: 110 m3/h – Partikelfiltration: 150 m3/h Doppelfiltration 110 m3/h
  • Spannung/Frequenz (V/Hz) 100–230 V – 50/60 Hz
  • Stromverbrauch: 20 W (einfache Filterung) – 35 W (doppelte Filterung)
  • Struktur: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) / eingespritztes Polypropylen
  • Das Filtermodul besteht aus eingespritztem Polypropylen oder Aluminium
  • Konnektivität: RJ45-Ethernet-Kabelverbindung / WLAN
  • Filtrationstechnologie: Molekular (VOC Formaldehyd Chemplus) – Partikel (HEPA) oder Doppelfiltration (molekular + Partikel)
  • Kohlefiltration für Gase und Dämpfe: AS: Für organische Dämpfe – BE: Vielseitig für Säuredämpfe + organische Dämpfe F: Für Formaldehyddämpfe – K: Für Ammoniakdämpfe
  • Partikelfiltration: HEPA H14-Filtrationseffizienz: 99,995 % gemäß MPPS
  • Methode, EN1822-Standard
  • Luftqualitätsleistungssensoren (je nach Anwendung): Halbleiter für VOCs – Elektrochemischer Sensor für Formaldehyd – Halbleiter oder elektrochemisch für eine breite Palette von Schadstoffen/Partikel/Temperatur/Feuchtigkeit
  • Betriebsmodus: 24/24h – 7/7, Nacht/Tag, Min. Max. Erkennung, nur Erkennungswert
  • Deckenmontage: 2 Montagearten: Platten oder Halterungen
  • Gewicht: 17,5 kg (Molekularfiltration mit Filter im Lieferumfang enthalten) - 14,5 kg (Partikelfiltration mit Filter im Lieferumfang enthalten) - 19 kg (Doppelfiltration mit Filter im Lieferumfang enthalten)
  • Vorfilter bei allen Filterversionen: Partikel
  • Nachfilter bei Anwendung der Molekularfiltration: Partikel
  • Dekontamination des Partikelfilters: UV-C keimtötend (254 nm) / Dauer einstellbar von 5 bis 30 Minuten
  • Geschütztes Volumen:
  • Molekularfiltration: 22,5 m3 oder eine Fläche von 9 m2 bei einer Deckenhöhe von 2,50 m – Partikelfiltration: 30 m3 oder eine Fläche von 12 m2 bei einer Deckenhöhe von 2,50 m
  • Doppelte Filterung: 22,5 m3 oder eine Fläche von 9 m2 bei einer Deckenhöhe von 2,50 m
  • Kommunikationsschnittstelle: Einfache Kommunikation über LED-Impulse: Lüftereinstellungen, Nutzungstimer, Lüfterausfall, automatische Erkennung der Luftqualitätsleistung
  • eGuard™-App: App zur Fernsteuerung zur Überwachung von HALO-Geräten, zum Ändern der Einstellungen und zur sofortigen Übermittlung von Sicherheitswarnungen an Ihre Geräte (Mobilgerät, Tablet und PC).
Spezifikation
Produkttyp Eigenständige und verbundene Luftreiniger
Beschichtung Metallischer Rahmen aus korrosionsgeschütztem Stahl, beschichtet mit 100% Polyester
Beleuchtungsart LED
Material ABS, Injected Polypropylene
Zertifizierung/Konformität CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998, EN61010, RoHS
Tiefe (angloamerikanisch) 24.2 in.
Tiefe (metrisch) 615.2 mm
Höhe (angloamerikanisch) 13.8 in.
Höhe (metrisch) 350 mm
Spannung 110/230 V
Gewicht (metrisch) 14.5 to 19 kg
Breite (angloamerikanisch) 24.2 in.
Breite (metrisch) 615.2 mm