missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vereinigte Pinselfabriken™ Haarbürsten

Marke:  Vereinigte Pinselfabriken™ 314G2

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00090kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10323511

  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.


Beschreibung

Beschreibung

In Kielen, mit rohen Stielen, oval, aus schwarzem Ziegenhaar.
Grösse: 2
Haarlänge: 33mm
φ: 8mm
Spezifikation

Spezifikation

Haarbürste
Typ:Gehäuse 314G
Je 1
2
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote