Learn More
Thermo Scientific™ Haemophilus-Selektivagar (Schokoladenagar mit Vitox, Bacitracin, Vancomycin und Amphotericin B)
Isolieren Sie selektiv Haemophilus-Spezies aus Proben mit Mischflora mithilfe der Fertigpatten mit Thermo Scientific™ Haemophilus-Selektivagar.
Marke: Thermo Scientific™ PO5097A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Haemophilus-Selektivagar (Schokoladenagar mit Vitox, Bacitracin, Vancomycin und Amphotericin B) können Sie selektiv Haemophilus-Spezies aus klinischen Proben mit Mischflora isolieren.
Haemophilus influenzae benötigt Komponenten der Erythrozyten für das Wachstum, so genannte X- und den V-Faktoren, eine Bedingung, die zur Bildung der Gattungsbezeichnung Haemophilus geführt hat. Der X-Faktor entspricht den Hämin-Komponenten von Hämoglobin, und der V-Faktor bezieht sich auf NAD (Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid). Außer einem reichhaltigen Angebot an Nährstoffen enthält Haemophilus-Selektivagar beide Wachstumsfaktoren sowie selektive Ergänzungen für die Hemmung der Begleitflora aus klinischen Materialien. Bacitracin und Vancomycin unterdrücken in erster Linie grampositive Organismen, während Amphotericin B wirksam gegen Hefen und Pilze ist.Spezifikation
6°bis 12 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
17,5 g ±5 % | |
10/Packung |
Haemophilus-Selektivagar | |
Agar | |
Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis |