Learn More
Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 Ausschwingrotoren
Erweitern Sie mit den Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 Rotoren für die neuen Thermo Scientific™ Zentrifugen für Blutbankanwendungen die Kapazität einzelner Becher auf Blutbeutel mit einer Kapazität von bis zu 550 ml.
14572.50 € - 18793.50 €
Spezifikation
Material | Rotorkörper aus Edelstahl, Windschutz und Becher aus Aluminium, Flasche aus Polypropylen |
---|---|
Typ | Ausschwingrotor |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Cryofuge 8 und 16 und Sorvall BP 8 und 16 Zentrifugen |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. RZB | Max. Geschwindigkeit | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. RZB | Max. Geschwindigkeit | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15739389
|
Thermo Scientific™
75003861 |
6 x 550 ml Blutbeutel (6 x 1.000 ml) | 7.295 × g | 5.000 U/min | HAEMAFlex 6 Ausschwingrotor |
14572.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15890582
|
Thermo Scientific™
75003881 |
8 x 550 ml Blutbeutel (8 x 1.000 ml) | 7.144 × g | 4.600 U/min | HAEMAFlex 8 Ausschwingrotor |
18793.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Decken Sie den Blutverarbeitungsbedarf Ihres Labors für normalen bis mittleren Durchsatz mit dem Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6 Ausschwingrotor mit einer Blutbeutelkapazität von 6 x 550 ml, oder rüsten Sie mit dem Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 8 Ausschwingrotor bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel auf.
Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz mit der Flexibilität, sie mit einer Kapazität von 6 oder 8 x 550 ml-Blutbeuteln (6 oder 8 x 1000 ml) bei Verwendung derselben Becherauswahl. Rüsten Sie auf Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher mit Nickelbeschichtung auf, um den Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkaline Lösungen zu verbessern.Diese Rotoren mit Windschutz verfügen über Thermo Scientific™ Eco-Spin™ Technologie, und bieten, basierend auf einer technischen Evaluierung von Designs desselben Rotorkörpers mit und ohne Windschutz, Energieeinsparungen von bis zu 64 %.
Kompatibel mit den Funktionen Thermo Scientific™ Auto-Lid™ und Auto-ID™, die sofortiges Öffnen des Rotordeckels, Deckellagerung und Rotorerkennung ermöglichen, um Zeit zu sparen und die Integrität Ihrer Proben zu schützen.
Spezifikation
Rotorkörper aus Edelstahl, Windschutz und Becher aus Aluminium, Flasche aus Polypropylen | |
Ausschwingrotor | |
Thermo Scientific Cryofuge 8 und 16 und Sorvall BP 8 und 16 Zentrifugen |