Learn More
Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 Ausschwingrotoren
Maximieren Sie die Gesamtkapazität der Blutbeutel pro Zentrifugationslauf mit der einzigartigen Blutbeutelkapazität von 16 x 500 ml der Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 Rotoren für die neuen Thermo Scientific™ Zentrifugen für Blutbankanwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003882
18691.25 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15883218
  • 19899.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie für Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz den Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12 Ausschwingrotor mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, oder erweitern Sie die Kapazität Ihrer Zentrifuge bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel mit dem Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 16 Rotor.
Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz mit der Flexibilität, sie mit einer Kapazität von 12 oder 16 x 500 ml-Blutbeuteln (12 oder 16 x 1000 ml) bei Verwendung desselben Bechersystems an Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen anzupassen.
Diese Rotoren mit Windschutz verfügen über Thermo Scientific™ Eco-Spin™ Technologie, und bieten, basierend auf einer technischen Evaluierung von Designs desselben Rotorkörpers mit und ohne Windschutz, Energieeinsparungen von bis zu 60 %.
Kompatibel mit den Funktionen Thermo Scientific™ Auto-Lid™ und Auto-ID™, die sofortiges Öffnen des Rotordeckels, Deckellagerung und Rotorerkennung ermöglichen, um Zeit zu sparen und die Integrität Ihrer Proben zu schützen.
Rotorbecher mit Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Nickelbeschichtung sind ebenfalls erhältlich, und bieten Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkaline Lösungen, die anderenfalls die strukturelle Integrität eines Rotorbechers aus Metall schwächen können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HAEMAFlex 16 Ausschwingrotor
Ausschwingrotor
5.374 × g
Thermo Scientific Cryofuge 8 und 16 und Sorvall BP 8 und 16 Zentrifugen
Rotorkörper aus Edelstahl, Windschutz und Becher aus Aluminium, Flasche aus Polypropylen
16 x 500 ml-Blutbeutel (16 x 1.000 ml), 416 x 5/7 ml-Blutröhrchen (ovaler Becher 75003964 erforderlich)
3.900 U/min