Learn More
IKA™ HABITAT Cell, doppelwandiges 10 l-Paket
Das HABITAT Cell-Paket für den Bioreaktor HABITAT Research enthält ein doppelwandiges 10 l-Glasgefäß für Zellkulturanwendungen sowie den entsprechenden Rührantrieb.
Marke:  IKA™ 0010007652
Weitere Details : Netto-Gewicht : 21.90000kg
Artikelnummer. 17775079
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Zusammen mit dem separat erhältlichen Steuerturm-Paket (z. B. HABITAT Cell) erhalten Sie alle notwendigen Komponenten für eine erfolgreiche Kultivierung. Für die Temperaturregelung über die Doppelhülle empfehlen wir eines unserer Umwälzthermostate, wie die HRC 2-Basis oder -Steuerung.
Lieferumfang
  • Ständer 10
  • HA.gv.dw.10 Glasgefäß, doppelwandig
  • Ha.mt.s.10 Motor, groß
  • HA.hp.s.10 Ernte-Leitung, gerade
  • Ha.ino Öffnung für die Inokulation
  • HA.sp.m.10 Mikroverteiler, 5 µm
  • Ha.cn Kondensator
  • HA.ip.pi.10 3-Schrägblattrührer (2 Stk.)
  • HA.s.tm.10 Temperatursensor
  • HA.s.ph.10 pH-Sensor
  • HA.s.do.10 DO-Sensor
  • Ha.s.fo Schaumsensor
  • HA.s.lv.10 Füllstandssensor
  • Ha.cab.dw Kabel- und Schlauchsatz
  • Ha.sf.250 Probenkolben (4 St.)
Spezifikation
Spezifikation
10 l
Borosilikatglas
300 x 710 x 300 mm