Learn More
Thermo Scientific™ HAAKE Viscotester 3 Rotationsviskosimeter
Durch das durchdachte Design eignet sich dieses tragbare Viskosimeter für einfache, schnelle und zuverlässige Messungen an jedem Ort in Ihrem Prozess.
3625.00 €
Spezifikation
Drehzahlbereich | 62,5 U/min |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu 150 °C |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Viskositätsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Viskositätsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16689592
|
Thermo Scientific™
399-0111 |
HAAKE Viscotester 3 Rotationsviskosimeter für Messungen mit niedriger Viskosität | 1,5 bis 1300 mPas |
3625.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Viskosität einfach messen! Das selbsterklärende Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ 3 Rotationsviskosimeter ermöglicht schnelle und zuverlässige Tests für die QS.
Viscotester 3 ist ein Gewinner des Instrument Business Outlook Design Award fur herausragende Leistungen im industriellen Design von analytischen und tragbaren Instrumenten.
Ein bedienerfreundliches Gerät durch Design, Gewicht und Display. Ferner unterstützt die Farbcodierung der Messgeometrie die richtige Auswahl des Rotors, die Displayhelligkeit ist anpassbar und die Speicherung eines Referenz Viskositätswertes ist möglich. Verwendung entweder als mobiles oder als stationäres Gerät. Das Messgerät mit Zubehör ist im handlichen Transportkoffer erhältlich. Viskositätsmessung war nie einfacher!
Bedienerfreundliches Design – Das HAAKE Viscotester 3 Rotationsviskosimeter ist in jedem Detail ausgerichtet auf einfache Bedienbarkeit:- Intuitive Handhabung
- Das Gerätedesign und die elektronische Wasserwage stellt automatisch eine korrekte Ausrichtung sicher
- Die Schnellkupplung der Rotoren erleichtert den Rotorenwechsel
- Für die korrekte Auswahl wird im Display der farbkodierte Rotor und dessen Messbereich angezeigt
- Die anpassbare Displayhelligkeit sorgt für eine optimale Lesbarkeit in jeder Umgebung
- Viskositätseinheiten auswählbar (mPa s oder dPa s)
- Kompatibilität mit Vorgängermodellen gewährleistet Datenvergleichbarkeit
Empfohlen für: schnelle und zuverlässigere Tests bei Qualitätskontrollen, Chargenkontrollen in der Produktion oder bei der Annahme von Warenlieferungen
- Druckfarben, Lacke, Tinten
- Shampoos, Cremes, Lotionen
- Öle, Fette, Pasten
- Soßen, Verdickungsmittel und vergleichbare Lebensmittel
Spezifikation
62,5 U/min | |
Bis zu 150 °C |