Learn More
Erlab™ H14 HEPA-Filter
Der Erlab™ H14 HEPA-Filter kann mit einer Reihe von filtrierenden Abzugshauben und Lagerschränken verwendet werden.
Marke: Erlab™ H11074031
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Filter HP – HEPA H14: Diese Filtrationstechnologie fängt Partikel ab, die größer als 0.1 μm sind (zu 99.995 %)
- Zur Verwendung mit Pulver
Spezifikation
GF4/PS | |
Filter | |
Pulver |