Learn More
H-B Instrument™ H-B™ Enviro-Safe™ Precision einzeln kalibrierte umweltfreundliche Flüssig-Glas-Thermometer
Individueller Kalibrierbericht nach Bedarf für viele Standardbetriebsverfahren
Marke:  H-B Instrument™ B60204-0000
Artikelnummer. 15333797
  • 399.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das zertifizierte EnviroKleen™ Thermometer verfügt über eine grüne, ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe Flüssigkeit auf bleifreiem, weißem Glas
  • Kalibriert an 3 Punkten (0, 37 und 56 °C)
  • Erfüllt die Vorgaben von Behörden, Bildungseinrichtungen und der Industrie hinsichtlich des Kaufs “umweltfreundlicher” Produkte
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Zertifizierungen
Enthält einen individuellen Thermometerkalibrierungsbericht, der Korrekturen an einem Zehntel der kleinsten Division, eine eindeutige Berichtsnummer und NIST Standards für die Kalibrierung angibt. Einzeln serialisiert und in den USA hergestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Enthält einen individuellen Thermometerkalibrierungsbericht, der Korrekturen an einem Zehntel der kleinsten Division, eine eindeutige Berichtsnummer und NIST Standards für die Kalibrierung angibt. Einzeln serialisiert und in den USA hergestellt.
Teilweises Eintauchen
420 mm
-1 °C
±0,5 °C
76 mm
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
16.5 Zoll
61 °C
−1 °C bis 61 °C
0,1 °C