Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Kombiniertes Thermohydrometer mit Sicherheits-API
Artikelnummer. 17817671 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
19 bis 31° API
29 bis 41° API
39 bis 51° API
9 bis 21° API
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17817671
Marke: H-B Instrument™ B618230400
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese kombinierten Hydrometer mit praktischem, eingebautem Thermometer messen die relative Dichte von Öl- und Erdölprodukten in verschiedenen Bereichen von -1° bis 101° API
  • Conform to the accuracy requirements for ASTM thermo-hydrometers
  • 381mm (15 in.) long
  • Lead-free ballast and glass
  • Temperature standardization: 20°C
  • Thermometer contains mercury-free, blue spirit organic liquid fill
  • Thermometer divisions: 2°
  • Individually serialized
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Menge Jeweils
Typ Kombiniertes Thermohydrometer mit Sicherheits-API
Genauigkeit ±0.1°
Schritten Hydrometer 0,1° Thermometer: 2°
Zertifizierung/Konformität Rückführbar auf NIST
Länge (metrisch) 381 mm
Enthält Mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.
Inhalt und Lagerung Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Vorschaltgerätetyp Bleifrei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messen der relativen Dichte von Öl- und Erdölprodukten
Bereich der relativen Dichte 39 bis 51° API
Temperature of Standardization 15 °C