Learn More
H-B Instrument™ Durac™ einfach geformte Kunststoffhydrometer für relative Dichte
Bruchsicheres Polycarbonat verhindert Kontamination
Marke:  H-B Instrument™ B61800-0200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15364679
  • 118.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Hydrometer aus Polycarbonat werden nicht für die Verwendung mit Flüssigkeiten auf Erdölbasis oder anderen korrosiven Stoffen empfohlen, die das Kunststoffmaterial beeinträchtigen könnten.Sie sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Beschreibung
Beschreibung
Bruchsicheres Polycarbonat verhindert Kontamination
  • Hergestellt aus Material aus Polycarbonat in optischer Qualität
  • Langlebig und bruchfest
  • Hergestellt in den USA
  • Erhältlich in Modellen zur Messung der relativen Dichte (g/cm3) einer Vielzahl von Flüssigkeiten in verschiedenen Bereichen von 1,0 bis 1,620
  • Leicht ablesbare schwarze Skala auf gelbem Hintergrund verhindert Ermüdung der Augen
  • 300 mm (12 Zoll) lang
  • Bleifreies Vorschaltgerät
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung:15 °C (60 °C)
Anwendungen:
Ideal in Situationen, in denen eine raue Handhabung oder Kontamination ein Problem sein könnte, z. B. in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie.
Zertifikate
: Hydrometer werden von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten Kalibrierlabors hergestellt und von Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern der ILAC/MRA akzeptiert und in der nach ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Hydrometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Hydrometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.
Spezifikation
Spezifikation
±0,002
Hydrometer werden von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in einem exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor hergestellt und von Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern von ILAC/MRA anerkannt und in der nach ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen. Sie sind mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist, verpackt.
Ideal in Situationen, in denen eine raue Handhabung oder Kontamination ein Problem sein könnte, z. B. in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie.
0.002
300 mm
1,050 bis 1,220