Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Bimetallisches Autoklaventhermometer mit Registrierung der Höchsttemperatur
Zeigen die höchste erreichte Temperatur an und halten diese Messung, bis sie manuell zurückgesetzt wird
Marke:  H-B Instrument™ B61315-0000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15519971
  • 61.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Thermometer mit Höchsttemperaturanzeige und einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung und Anleitung. 13-202-760 enthält einen individuellen Kalibrierbericht für das Thermometer.
Beschreibung
Beschreibung
Ein Höchsttemperaturzeiger (rot) wird durch den Temperaturmesszeiger (schwarz) nach oben bewegt, um die höchste erreichte Temperatur anzuzeigen.
  • Verbindungsstück mit Gewinde (1/4 Zoll NPT) wird direkt in In-Line-Prozesse verschraubt oder zur Montage des Thermometers auf dem mitgelieferten Ständer verwendet
  • Wasserdicht und unter Druck stehend
  • Hält Autoklavierzyklen stand
  • Hergestellt aus langlebigem 304-Edelstahl mit Glaslinse
  • Hält Druck, hohen Temperaturen und Rost stand
  • Sondenlänge: 50mm (2 in.)
  • Enthält mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) sowie eine auf NIST™ rückführbare Test und Kalibriererkläung
Compliance
Rückführbar auf NIST
Spezifikation
Spezifikation
Rückführbar auf NIST
81 mm
2 in.
Glas
300 °F
0 °F
0 bis 300 °F
+/-1,5 °C (+/-3 °F) voller Bereich
3,19 in.
Ohne individuellen Kalibrierbericht
50 mm
Bimetall
150 °C
-20 °C
-20°bis +150 °C
2 °C/5 °F