Learn More
H-B Instrument™ DURAC™ Bimetall-Min/Max-Thermometer; -50/50 °C (-58/122°F)
Die Maximum-/Minimumthermometer zeigen die aktuelle Temperatur an und registrieren die seit dem letzten Reset erreichten Maximal- und Minimaltemperaturen.
Marke: H-B Instrument™ B61301-0300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder Nässe, einschließlich Gewächshäusern, Probenvorbereitungsbereichen und Wasseraufbereitungsanlagen
- Freistehend oder wandmontierbar
Spezifikation
120 x 92 x 25 mm (4,7 x 3,6 x 1,0 in.) | |
Thermometer, min./max | |
50 °C | |
-50 °C | |
-50°bis +50 °C | |
1 °C/2 °F |
Metall | |
122 °F | |
-58 °F | |
-58 bis +122 °F | |
±2,5 °C (±4,5 °F) von -50 °C bis -20 °C (-58 °F bis -4 °F); ±2 °C (±3,6 °F) von -19 °C bis 0 °C (-3 °F bis 30 °F); ±1,5 °C (±3 °F) von 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F); ±2 °C (±3,6 °F) von 41 °C bis 50 °C (105 °F bis 122 °F) |