Learn More
H-B Instrument™ Double-Safe™ mit PFA-Sicherheitsbeschichtung, Flüssig-Glas-Thermometer:Teilweise eintauchbar
Schützen Sie Ihren Arbeitsplatz und sorgen Sie für eine sichere Arbeitsumgebung
Marke: H-B Instrument™ B60400-0000
Beschreibung
Schützen Sie Ihren Arbeitsplatz und sorgen Sie für eine sichere Arbeitsumgebung
- Umweltfreundliche Thermometer sind mit einer PFA-Sicherheitsbeschichtung versehen, um Flüssigkeiten und Glas im Falle eines Bruchs aufzufangen
- Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
- Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
- Hergestellt und getestet von unserem US-amerikanischem Qualitätsteam
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Rückführbar auf NIST™.Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Spezifikation
NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung. | |
Precision | |
Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung | |
200 mm | |
200 mm | |
Enviro-Safe™ Flüssigkeit | |
110 °C | |
-10 °C | |
−10 °C bis 110 °C | |
Ideal For Use in Chemical/Petrochemical Laboratories, Universities, Scientific Institutions, Food and Beverage Processing, Pharmaceutical and Medical Industries, Dairies, Breweries and Distilleries | |
1 °C |
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien. | |
Teilweises Eintauchen | |
7,9 in. | |
200 mm | |
Glas | |
230 °F | |
14 °F | |
N. v. | |
Yes | |
±1 °C | |
50 mm (2 Zoll) |