Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Plus Ultra Low Flüssigkeits-Glas-Laborthermometer
Bel-Art, H-B Durac Plus Flüssigkeits-Glas-Laborthermometer sind Teil- und Volltauchthermometer für Tieftemperaturanwendungen.
Marke: Bel-Art™ B60760-1200
Beschreibung
- Diese Thermometer wurden für den Einsatz bei extrem niedrigen Temperaturen entwickelt, um sicherzustellen, dass der Meniskus in den entsprechenden Anwendungen bei niedrigen Temperaturen sichtbar ist. Sie verfügen über quecksilberfreie Flüssigkeiten und ein bleifreies, weißes Glas.
- Rückführbar auf NIST
- Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung
- Getestet und geprüft durch unser USA-Qualitätsteam
- Für eine bessere Lesbarkeit verwenden Sie die Thermometerlupe B61400-7000
- Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Niedertemperaturanwendungen | |
Erklärung zur Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit | |
Thermometer | |
-100 °C | |
76 mm |
Gesamt oder teilweise | |
Glas | |
50 °C | |
-100°bis +50 °C |
Sicherheit und Handhabung
- H-B DURAC PLUS ULTRA LOW LIQUID-IN-GLASS LAB THERM
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: toluene