Learn More
SP Bel-Art™ H-B DURAC Flüssigkristall-Thermometer für Körper oder Stirn, 100/Pk.
Die nichtinvasive Messung der Körpertemperatur ist ideal für das Personal.
Marke:  SP Bel-Art™ B62010-0100
Artikelnummer. 16626652
  • 261.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Farbcodierte Messwerte ermöglichen eine schnelle Beurteilung der Körpertemperatur
  • Leicht zu verwenden – einfach die Schutzfolie abziehen und auf Stirn oder Hand kleben
  • Auch zur Selbstanwendung, damit während der Temperaturprüfung ein Hygieneabstand eingehalten werden kann
  • Latexfrei
  • Nutzt Flüssigkristall-Thermografie
  • Einwegprodukt
  • Anweisungen sind enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Ja
45 mm
40 °C
34 °C