Learn More
Thermo Scientific™ H-6000A 6 x 1.000 ml Ausschwingrotor
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ H-6000A 6 x 1.000 ml Ausschwingrotor mehrere Protokolle in den Bereichen Blutbank, Forschung, Biotechnologie und Pharmazie durch.
Inhalt:
Abdeckung Rotor (11237), Becher, eloxiertes Aluminium (3, 2/Pckg., 44040), Rotorabdeckung (11232), Verriegelungsstift Rotor (11238), Ausgleichscheiben, Gummi (1 Pckg., 6/Pckg., 00335), Drehzahlaufkleber (11009), Loctite Klebefolien (65811), Bedienungsanleitung (11243)
Gewährleistung:
Sieben Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | H-6000A Ausschwingrotor |
| Material | Rotorkörper aus Edelstahl, Becher aus Aluminium |
| Typ | Ausschwingrotor |
| Fassungsvermögen | 6 x 1000 ml |
| Max. RZB | 7.277 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 5.000 U/min |
| Radius (metrisch) | 260,6 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 120,3 mm |
| K-Faktor | 7823 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Zentrifugen der Serie Sorvall RC 3 mit hohem Fassungsvermögen |
| Mehr anzeigen |