Learn More
Thermo Scientific™ H-12000 Blutbeutel-Ausschwingrotor
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verarbeiten Sie mit dem Thermo Scientific™ H-12000 Blutbeutel-Ausschwingrotor verschiedene Kapazitäten von 300 bis 2.000 ml durch Adapter.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC12BP Low-Speed-Zentrifugen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | H-12000 Blutbeutel-Ausschwingrotor |
| Material | Rotorkörper aus Edelstahl, Becher aus Aluminium |
| Typ | Ausschwingrotor |
| Fassungsvermögen | 12 x 500 ml |
| Max. RZB | 7.340 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 4.700 U/min |
| Radius (metrisch) | 297,2 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 146,3 mm |
| K-Faktor | 8117 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Zentrifugen der Serie Sorvall RC 12 mit hohem Fassungsvermögen |
| Mehr anzeigen |