Learn More
A&D Weighing™ GX-8202M Präzisionswaagen mit hoher Kapazität
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17847610
Click to view available options
:
GX-8202M High-Capacity Precision Balance; Certifications/Compliance: CE, UKCA, GLP/GMP, Legal for Trade Type Approved; Capacity: 8.2 kg; Display Type: Reverse backlit LCD; Material: Die Cast Aluminum; Stabilization Time: 1.5 s
Artikelnummer. 17847610
Marke: A&D Weighing™ GX8202M
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diverse selection of internal cal models with a broad range of capacities and resolutions.
  • IP65 Staub- und Wasserdichtigkeit
  • Internal (GX-M) and External (GF-M) models available
  • Eichfähige Modelle (GX-M)
  • Automatische Selbstkalibrierung als Reaktion auf Temperaturänderungen oder nach festgelegten Zeitplänen (GX-M)
  • Automatische Mindestgewichtsberechnung entweder mit ECL oder einem realen externen Gewicht
  • Alarmfunktion, die sicherstellt, dass die gemessene Menge nicht kleiner ist als das eingestellte Mindestgewicht
  • Benutzerzugangskontrolle (UAC), die die Waage durch ein Passwort vor Missbrauch schützt
  • Auswirkungs-/Stoßerkennung (ISD) liefert Rückmeldungen zur Vermeidung von Schäden am Gewichtssensor*1
  • Stoß-Logging-Funktion, die bis zu 50 Stoßbelastungen mit einem Zeitstempel zur späteren Überprüfung aufzeichnet
  • Durchflussanzeige (FRD), die das Berechnen und Aufzeichnen von Durchflussraten einfacher und genauer macht*2
  • Dämpfung unter der Waagschale, um Stoßauswirkungen deutlich abzuschwächen
  • Durchflussmengen-Vergleichseinheit, die anzeigt, ob die Durchflussrate innerhalb der festgelegten Grenzwerte liegt
  • Statistische Berechnung (SCF) zur Erleichterung der Analyse von Messungen
  • Brutto-/Netto-/Tara-Ausgabe
  • Taraspeicherfunktion, die den Tarawert im nichtflüchtigen Speicher ablegt
  • Auswählbare Reaktionsmerkmale zum Abwägen der Wägegeschwindigkeit gegen eine höhere Anzeigestabilität oder umgekehrt
  • GLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe zur Erfüllung der Dokumentationsanforderungen
  • Universal Flexi Coms (UFC) zur Anpassung von Inhalt und Layout des Ausdrucks *3
    Datenspeicherfunktion zum Ablegen von Wägeergebnissen, Kalibrierungsergebnissen, Einheitsmassen für den Zählmodus usw. im Gerät selbst
  • Zählmodus mit automatischer Verbesserung der Zählgenauigkeit (ACAI)
  • Prozentmodus für Zielwägungen oder zur Überprüfung von Probenabweichungen
  • Tierwägefunktion (Mittelwert & Halten) zum Wiegen bewegter Objekte
  • Fünfstufige Vergleichsfunktion mit Summer
  • Automatisches Ein-/Ausschalten
  • Dichtebestimmungsfunktion
  • Unterflurhaken zum Wägen magnetischen Materials und zur Dichtemessung
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle RS-232
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA, GLP/GMP, Legal for Trade Type Approved
Anschlusstyp RS-232C (D-Sub 9P), Dual Mode USB
Fassungsvermögen 8.2 kg
Displaytyp Reverse backlit LCD
Lesbarkeit 0.01 g
Enthält Displayabdeckung, AC-Adapter, 1,8 m USB-Kabel, Simple Breeze Break
IP-Schutzart IP65
Ausgleichen Manuell
Linearität ±0,03 g
Material Aluminium-Druckguss
Messzeit 1.5 sec.
Schalenform Rechteckig
Wiederholgenauigkeit 0.01 g
Empfindlichkeitsdrift ±2 ppm/°C
Stabilisierungszeit 1.5 sec.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41°F bis 104°F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Typ Präzisionswaage
Gewährleistung 4 Jahre
Wägemodi Wiegen, Zählen, Prozent, Halten, Dichte
Breite (angloamerikanisch) 11,8 in.
Breite (angloamerikanisch) Schale 10,63 in.
Breite (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) Schale 270 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,4 in.
Höhe (metrisch) 111 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 14 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 8,3 in.
Tiefe (metrisch) 356 mm
Tiefe (metrisch) Schale 21 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 20.5 lb.
Gewicht (metrisch) 9.3 kg
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Legal for Trade Yes – Class II