Learn More
Thermo Scientific™ GW3965 Hydrochlorid, 95 %
Marke:  Thermo Scientific™ 468011000
320.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17180636
  • 321.60 € / 100 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
GW3965 Hydrochlorid
3-[3-[N-(2-Chlor-3-trifluoromethylbenzyl)-(2,2-Diphenylethyl)amino]propyloxy]phenylessigsäure Hydrochlorid
C33 H31 Cl F3 N O3. HCl
Fest
95%
405911-17-3
100 mg
618,52
Reagenz