Learn More
Cole-Parmer™ Guzzler Handmembranpumpe
140.00 € - 210.00 €
Spezifikation
Gesamthöhe (metrisch) | 101,6 mm |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 254 mm |
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11705698
|
Cole-Parmer™
07090-10 |
8,5 gal./min |
140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11715698
|
Cole-Parmer™
07090-11 |
12 gal./min |
210.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
101,6 mm | |
254 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Guzzler Handmembranpumpe