Learn More
Notrax Guzzler™ Absorbent Barrier Carpet Mat
Notrax Guzzler™ Tough, long-lasting carpet mat with raised rubber borders on all 4 sides acts as a containment barrier and can hold up to 6 liters of water per square meter. The raised waffle pattern works double duty to remove and trap dirt and moisture.
Marke: Notrax 166S0046GY
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.30000kg
Beschreibung
- Die robuste, langlebige Teppichmatte mit erhöhten Gummirändern auf allen 4 Seiten dient als Auffangvorrichtung und kann bis zu 6 l Wasser pro Quadratmeter aufnehmen
- Das erhöhte Waffelmuster entfaltet seine doppelte Wirkung beim Entfernen und Auffangen von Schmutz und Feuchtigkeit
- Gummiverstärkte Ränder und Rückseiten sorgen für maximale Beständigkeit
- Die befestigte Rückseite minimiert Bewegungen auf sämtlichen Oberflächen und sorgt für einen erhöhten Sitz der Matte, sodass feuchte Hartböden darunter trocknen können
Spezifikation
71 in. | |
Matten für Industrie und Gewerbe | |
120 cm |
Grau | |
Polypropylen | |
180 cm |