Learn More
Honeywell™ Guardian Manschetten
Click to view available options
Gelb, Grau
Beschreibung
- Hohe chemische Beständigkeit
- Gute mechanische Beständigkeit und Haltbarkeit
- Antistatisches Rohmaterial
- Flammabweisendes Material
- Wiederverwendbar, kann dekontaminiert werden
Spezifikation
Farbe | Gelbe, Grau |
Material | Doppelseitiges beschichtetes Polyamid mit Neopren 360 g/m2 |
Beschichtung | Polyamide |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wartung, industrielle Reinigung, Handhabung, Eingriff bei chemischen Unfällen, Dekontamination, Alkylierungsanwendungen |
Länge (metrisch) | 50 cm |
Modell | Typ PB (3) (Teilkörper) Manschetten – 50 cm |
Dicke | 360 gsm |
Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA: 3, EG-Zertifikat: Nr. 00075/197/162/11/12/0856, EG-Nachweis: Nr. 00075/197/162/11/12/0856 |