Learn More
Checkers Guard Dog™ Low Profile
Guard Dog™ Low Profile models are the most compact top-loading cable protectors on the market. These protectors provide a safer crossing for vehicle and pedestrian traffic, while still maintaining a high load-bearing capacity for heavy equipment
278.00 € - 876.00 €
Spezifikation
Farbe Schwarz, Orange
Breite (metrisch) 91 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17722418
Unterlagen ansehen
Checkers
PGDS0015OB
27 cm
278.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17792408
Unterlagen ansehen
Checkers
PGDS0009OB
43 cm
427.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17732408
Unterlagen ansehen
Checkers
PGDS0001OB
72 cm
876.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17752408
Unterlagen ansehen
Checkers
PGDS0004OB
77 cm
383.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17782408
Unterlagen ansehen
Checkers
PGDS0008OB
84 cm
411.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Guard Dog™ Low Profile models are the most compact top-loading cable protectors on the market
  • These protectors provide a safer crossing for vehicle and pedestrian traffic, while still maintaining a high load-bearing capacity for heavy equipment
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz, Orange
91 cm