Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-Triphosphorsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, 90 %, für die Biochemie Artikelnummer.: 10732461
Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-Triphosphorsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, 90 %, für die Biochemie
Artikelnummer. 10732461
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10732461
Marke: Thermo Scientific Chemicals 226250010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Guanosin 5'-Triphosphat, Dinatriumsalsalzhydrat, 90 %, C10H14N5Na2O14P3.xH2O, CAS-Nummer-56001-37-7
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56001-37-7
Summenformel C10H14N5Na2O14P3
Molekulargewicht (g/mol) 567.14
MDL-Nummer MFCD03410297
InChI-Schlüssel FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 131676145
IUPAC-Name Dinatrium; (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-DiolatMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate
Extinktion 1.12 to 1.18 (A250/A260), 0.63 to 0.69 (A280/A260)
Schmelzpunkt 180°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Spektrophotometrie 88% min. (lambda max. 252nm,pH 7)
Formelmasse 567.14
Reinheit (%) 90%
Verwandte Substanzen 4% max. (typically) Guanosine diphosphate (HPLC)
Güte Biochemie
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0434575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number
ChargennummerA0399355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0402253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0414032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0443068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2022 Catalog Number
Produktidentifikator
  • Guanosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-Triphosphorsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, 90 %, für die Biochemie >