Learn More
Guanfacine hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18742624
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
α2A agonist
Guanfacine hydrochloride is a selective α2A-adrenoceptor agonist (Kd = 31 nM). Displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
Chemische Identifikatoren
CAS 29110-48-3
Summenformel C9H10Cl3N3O
Molekulargewicht (g/mol) 282.549
InChI-Schlüssel DGFYECXYGUIODH-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanfacine hydrochloride, guanfacine hcl, tenex, estulic, intuniv, n-carbamimidoyl-2-2,6-dichlorophenyl acetamide hydrochloride, guanfacin hydrochloride, connexyn, n-amidino-2-2,6-dichlorophenyl acetamide hydrochloride
PubChem CID 71401
IUPAC-Name N-(diaminomethylidene)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide;hydrochloride
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=O)N=C(N)N)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanfacine hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 282.56
Reinheit (%) >99%