Learn More
Guajazulen, ≥ 98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is employed as antimicrobial agent and perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als antimikrobieller Wirkstoff und als Parfüm in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Wasser, 0.1115 mg/l bei 25 °C (est).
Hinweise
Unter Dunkelheit lagern. Vor Hitze und Oxidationsmitteln schützen. Kühl aufbewahren.
Es wird als antimikrobieller Wirkstoff und als Parfüm in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Wasser, 0.1115 mg/l bei 25 °C (est).
Hinweise
Unter Dunkelheit lagern. Vor Hitze und Oxidationsmitteln schützen. Kühl aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Guaiazulene |
Schmelzpunkt | 31°C to 33°C |
Dichte | 0.976 |
Siedepunkt | 152°C to 154°C (7 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1365001 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Merck Index | 14,4554 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,water,0.1115mg/L @ 25°C (est). |