Learn More
Fisherbrand™ Pakete für GT2 Tisch-Zentrifuge
Die mittelgroße Fisherbrand™ GT2 Tisch-Zentrifuge bietet Geschwindigkeit und Vielseitigkeit und erreicht 4238 x g für schnelle und effiziente Trennungen
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 101.70000kg
Beschreibung
- Tischzentrifuge mittlerer Größe mit hoher Geschwindigkeit (bis4238 xg) und Vielseitigkeit bei minimalem Platzbedarf im Labor
- Belüftete und gekühlte Ausführungen mit schnellem Temperaturabzug erhältlich
- Enthält einen TX-400 Rotor mit Adaptern für 36x15 ml oder 16x50 ml konische Röhrchen, ideal für Zellkulturanwendungen
- Anwenderfreundlicher Direktzugriff mit vorgespeicherten Protokollen
- Display mit Hintergrundbeleuchtung und mehreren Sprachoptionen
- Schneller Rotorwechsel per Knopfdruck mit dem Auto-Lock& Rotorwechselsystem
- Korrosionsbeständige und schmierende Rotorquerbeschichtung
- Ausgestattet mit ClickSeal& Bioabdichtungsdeckel
- Reinigung mit Handschuh und Wischtuch, waschmitteltauglich
- Zwei Jahre Garantie