Learn More
Cytiva GSTrap™ FF-Säulen: 16 x 25 mm
Reinigt GST-getaggte Proteine in einem Schritt
Marke:  Cytiva 17-5131-01
336.30 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11703199
  • 354.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Milde Elutionsbedingungen bewahren die Antigenität und Funktion der extrahierten Proteine
  • Vorgepackt mit Glutathion-Sepharose™-Medien
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • Bettabmessungen: 16 × 25 mm
  • Fließgeschwindigkeit: < 20 ml/min
Medien
  • Matrix: Hochvernetzte 4 %ige Agarose
  • Ligand: Glutathion und 10-Kohlenstoff-Linker-Arm
  • Bindungsvermögen: > 10 mg/ml
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 ml
16 mm
< 20 ml/min
3 bis 12
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
90 μm
Zur Aufreinigung GST-getaggter Proteine aus bakteriellen Lysaten und anderen Glutathion-S-Tranferasen oder glutathionabhängigen Proteinen und zur Herstellung zytoplasmatischer Extrakte
Glutathion und 10-Kohlenstoff-Linker
0,62 in.
GSTrap FF-Säulen sind vorgepackte Glutathion-Sepharose-Fast Flow-Säulen für die schnelle, bequeme Aufreinigung Glutathion-S-Transferase(GST)-getaggter Proteine in einem Schritt.
Polypropylen
4 % hochvernetzte Agarose
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
1 x 5 ml
Vorgepackte Säule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • GSTrap 5 ml, 1 x 5 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol