Learn More
Thermo Scientific™ GSK583, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 468211000
311.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
GSK583 | |
6-(tert-Butylsulfonyl)-N-(5-fluoro-1 H-Indazol-3-yl)Chinolin-4-amin | |
C20 H19 F N4 O2 S | |
Fest | |
95% |
1346547-00-9 | |
100 mg | |
398,45 | |
Reagenz |