missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ GSK481, 95 %
Marke: Thermo Scientific™ 468201000
448.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
GSK481 | |
5-(Phenylmethyl)-N-[(3 S)-2,3,4,5-Tetrahydro-5-methyl-4-oxo-1,5-Benzoxazepin-3-yl]-3-Isoxazolecarboxamid | |
C21 H19 N3 O4 | |
Fest | |
95% |
1622849-58-4 | |
100 mg | |
377,40 | |
Reagenz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur