Learn More
GSK 4716
Artikelnummer. 15446769
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Selektiver Agonist der östrogenverwandten Rezeptoren ERR→ und ERR→
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101574-65-6
Summenformel C17H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 282.34
MDL-Nummer MFCD00567155
InChI-Schlüssel IKPPIUNQWSRCOZ-WOJGMQOQSA-N
Synonym e-4-hydroxy-n'-4-isopropylbenzylidene benzohydrazide, 4-hydroxy-benzoic acid 4-isopropyl-benzylidene-hydrazide, 4-hydroxy-2-1e-4-1-methylethyl phenyl methylene hydrazide, 2-4-1-methylethyl phenyl methylene hydrazide 4-hydroxybenzoic acid, 2gpp, d0dx8t, gsk hplc, 4-hydroxy-n-e-4-isopropylphenyl methyleneamino benzamide, 4-hydroxy-n-e-4-propan-2-ylphenyl methylideneamino benzamide, 4-hydroxy-n-1e-4-propan-2-yl phenyl methylidene benzohydrazide
PubChem CID 5331325
ChEBI CHEBI:80000
IUPAC-Name 4-Hydroxy-N-[(E)-(4-propan-2-ylphenyl)methylidenamino]benzamid
SMILES CC(C)C1=CC=C(\C=N\NC(=O)C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK 4716
Farbe Weiß
Menge 50 mg
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 282.34
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GSK 4716 >