Learn More
GSK 4716
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | GSK 4716 |
Farbe | Weiß |
Menge | 10 mg |
UN-Nummer | UN3077 |
Formelmasse | 282.34 |
Physikalische Form | Fest |