Learn More
Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,8 bis 1 mm
1 bis 1,2 mm
1,2 bis 1,5 mm
Frosted:
Doppelt mattiert
Nein
Packungsgröße:
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Edges | 90°, geschliffen |
| Frosted | Nein |
| Material | Glas |
| Precleaned | Ja |
| Dicke (metrisch) | 1,2 bis 1,5 mm |
| Typ | Einfacher Mikroskopobjektträger |
| Farbe | Durchsichtig |
| Menge | 50 Packungen |