Learn More
Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten
Artikelnummer. 12373118 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0,8 bis 1 mm
1 bis 1,2 mm
1,2 bis 1,5 mm
Frosted:
Doppelt mattiert
Nein
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12373118
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für bessere Sauberkeit in Zellophan verpackt. Die Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten sind in einfacher und doppelt mattierter Ausführung erhältlich. Gewaschener und polierter Glasobjektträger mit 90° geschliffenen Kanten.
  • Glas 76 mm x 26 mm
  • Erhältlich in Klarglas oder an einem Ende mattiert
  • Alle vier Kanten geschliffen
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Edges 90°, geschliffen
Frosted Nein
Material Glas
Precleaned Ja
Dicke (metrisch) 0,8 bis 1 mm
Typ Einfacher Mikroskopobjektträger
Farbe Durchsichtig
Menge 50 Packungen