Learn More
SPEX Certiprep™ Mahlzylinder Geno/Grinder Ceramic
Nützlich zum Mischen von Proben für Extraktionsmethoden wie die Analyse von Pestizidrückständen oder zum Extrahieren von Öl aus Fisch und Meeresfrüchten.
72.80 € - 80.60 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pro Probenfläschchen werden zwei Zylinder verwendet |
---|---|
Verpackungsmenge | 100/Beutel |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12809055
|
SPEX Certiprep™
2183 |
3/8 x 7/8 in. (9 x 22 mm) |
72.80 €
100 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15350432
|
SPEX Certiprep™
2185 |
5/32 x 5/16 Zoll (4 x 8 mm) |
80.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Chemisch inert
- Das winkelförmige Ende trägt zur Scherung der Probenmatrix bei, wodurch eine gute Homogenisierung gewährleistet und die Extraktionsraten maximiert werden.
Spezifikation
Pro Probenfläschchen werden zwei Zylinder verwendet | |
100/Beutel |