Learn More
Tenak™ Gittertrennwände
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10 (10 Zellen mit weniger als 12 mm Außendurchmesser)
10 (10 Zellen mit weniger als 12,25 mm Außendurchmesser)
12 (12 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 10,25 mm)
5 (5 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 25,25 mm)
6 (6 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 20 mm)
6 (6 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 21 mm) und 50 mm Schachteln
7 (7 Zellen mit einem Außendurchmesser von weniger als 17 mm)
8 (8 Zellen mit einem Außendurchmesser von weniger als 15 mm)
8 (8 Zellen mit einem Außendurchmesser von weniger als 15,5 mm)
9 (9 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 13 mm)
9 (9 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 13,75 mm)
9 x 9 Küvetten mit <13,75 mm Außendurchmesser Küvetten
Höhe (metrisch):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Packungsgröße:
36 Stück
Beschreibung
- Ultratieftemperaturbeständiger Karton
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
- Temperaturbeständig bis -80°C
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Pappe |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Gittertrennwand |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für 75 mm-Boxen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 75 mm Boxen |
| Aufnahmevermögen | 6 (6 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 20 mm) |
| Menge | 36 Packung |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |