Learn More
Tenak™ Gittertrennwände
Artikelnummer. 11581785 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10 (10 Zellen mit weniger als 12 mm Außendurchmesser)
10 (10 Zellen mit weniger als 12,25 mm Außendurchmesser)
12 (12 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 10,25 mm)
5 (5 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 25,25 mm)
6 (6 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 20 mm)
6 (6 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 21 mm) und 50 mm Schachteln
7 (7 Zellen mit einem Außendurchmesser von weniger als 17 mm)
8 (8 Zellen mit einem Außendurchmesser von weniger als 15 mm)
8 (8 Zellen mit einem Außendurchmesser von weniger als 15,5 mm)
9 (9 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 13 mm)
9 (9 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 13,75 mm)
9 x 9 Küvetten mit <13,75 mm Außendurchmesser Küvetten
Höhe (metrisch):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Packungsgröße:
36 Stück
Artikelnummer. 11581785
Marke: Tenak™ TE22733
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Tenak™ Gitterunterteilungen lassen sich in Kryoboxen einschieben und erleichtern so die Organisation und Entnahme von Proben. Die Boxen und Gitter eignen sich zur Aufnahme von Gewebe in Probenaufbewahrungsröhrchen verschiedenster Größen und Durchmesser.
  • Ultratieftemperaturbeständiger Karton
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
  • Temperaturbeständig bis -80°C
Spezifikation
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Gittertrennwand
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für 100 und 130mm-boxen
Zur Verwendung mit (Geräte) 100- und 130-mm-Boxen
Aufnahmevermögen 10 (10 Zellen mit weniger als 12,25 mm Außendurchmesser)
Menge 36 Packung
Höhe (metrisch) 65 mm