Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess NATURA Papierhandtücher aus 100 % Recyclingmaterial - 1-lagige Rollenhandtücher
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10568252
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
190 m x 200 mm
Packungsgröße:
6 Rollen
Artikelnummer. 10568252
Marke: Kimberly-Clark™ 6063
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie für eine praktische und nachhaltige Lösung die Hostess™ NATURA™ Handtücher. Die naturfarbenen 1-lagigen Papierhandtücher in Rollen werden in Deutschland aus 100 % Recyclingfasern hergestellt und sind Blue Angel-, FSC- und mit dem Europäischen Umweltzeichen zertifiziert.
  • Hostess™ NATURA™ Papierhandtücher in Rollen sind 1-lagige, in Deutschland hergestellte Rollenhandtücher
  • Natürliche, umweltfreundliche Papierhandtücher aus 100 % Recyclingfasern
  • Ungebleichte Papierhandtücher für eine praktische, einheitliche und wirtschaftliche Lösung zum Händetrocknen
  • Diese Einmal-Handtücher sind für zusätzliche Umweltsicherheit Blue Angel- und mit dem Europäischen Umweltzeichen zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Standardrollhandtuch
Länge (angloamerikanisch) 22,04 in.
Länge (metrisch) 190 m
Breite (angloamerikanisch) 1.29 ft.
Breite (metrisch) 200 mm
Material Papier
Flächengewicht 9.595 kg (21.109 lbs.)
Zertifizierung/Konformität ISO 14001, ISO 9001
Farbe Grau
Abmessungen (L x B) 190 m x 200 mm
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Practical, consistent and sustainable solution
Zur Verwendung mit (Geräte) Kimberly-Clark Handtuchrollspender
Verpackungsmenge 6 Rolle
Lage 1-lagig