Learn More
Greiner Bio-One Speedy Quick Release Safety Holder PP VE=50
Auslösemechanismus für sicheren und einfachen Nadelabwurf
Marke:  Greiner Bio-One 450212
Artikelnummer. 10748315
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Speedy Quick Release Tube Holder
  • Nach der Blutentnahme wird die Nadel einfach aus dem Halter gelöst, indem der Auslösemechanismus gedrückt wird, sodass die Nadel direkt in einen Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände fällt
  • Der Auslösemechanismus ist so ausgelegt, dass er automatisch zurückgezogen wird
  • Es wird empfohlen, dieses Gerät als Einweghalterung zu verwenden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchenhalter
Nicht steril