Learn More
Greiner Bio-One Serum Tubes: Clot Activator with Gel Separator
Für Routineuntersuchungen der klinischen Chemie, Immunhämatologie, Serologie oder Immunologie
419.00 € - 662.00 €
Spezifikation
Zusatzstoff | Mikroskopische Silikapartikel mit Trenngel |
---|---|
Material | Kunststoff |
Verschlusstyp | Nicht geriffelte Abziehkappe |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13008652
|
Greiner Bio-One
454067 |
Rot mit gelbem Ring | 13 x 75 mm |
419.00 €
1200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10144534
|
Greiner Bio-One
455071 |
Rot mit gelbem Ring | 16 x 100 mm |
662.00 €
1200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15484641
|
Greiner Bio-One
456073 |
Rot mit gelbem Ring | 13 x 100 mm |
446.00 €
1200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13068682
|
Greiner Bio-One
454243 |
Rot mit weißem Ring | 2.5 mL |
471.00 €
1200 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Beschichtet mit mikronisierten Kieselsäurepartikeln, die die Gerinnung aktivieren, wenn die Rohre vorsichtig umgedreht werden
- Röhrchen mit Gel enthalten ein Barrieregel auf dem Röhrchenboden, das sich während der Zentrifugation nach oben zur Serum-Gerinnungsschnittstelle bewegt, um eine stabile Barriere zu bilden und das Serum von Zellen zu trennen
- Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
- Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
- Haltbarkeit der Röhrchen: 18 Monate ab dem Herstellungsdatum
- Pädiatrie-Röhrchen mit weißen Ringen zur schnellen Identifikation
- Sicherheitsschraubkappen können mehrmals abgenommen und ersetzt werden
- Nicht schraubbare Kappen können beliebig oft entfernt und ausgetauscht werden
Compliance
Röhrchen mit Gel-Separator sind FDA510(k) zugelassen für die therapeutische Arzneimittelüberwachung (TDM)
Spezifikation
Mikroskopische Silikapartikel mit Trenngel | |
Kunststoff | |
Nicht geriffelte Abziehkappe |